Learn More
Thermo Scientific™ Labor-Kühlgeräte der ES Serie
Sparen Sie wertvollen Platz mit Thermo Scientific™ Laborkühlgeräten der ES Serie für die Universal-Lagerung im Labor.
Marke: Thermo Scientific™ 288R-AEV-TS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 65.00000kg
Beschreibung
Sparen Sie wertvollen Platz mit Thermo Scientific™ Laborkühlgeräten der ES Serie für die Universal-Lagerung im Labor.
Laborkühlschränke und -tiefkühlgeräte von Thermo Scientific Serie ES und GPS Serie ES: Kühlschränke, Gefrierschränke und Kühlkombinationen zur allgemeinen Lagerung, wenn der Platz im Labor begrenzt ist
Serie ES FMS: Kühlschränke, Gefrierschränke und Kühlkombinationen zur sicheren Lagerung von potentiell entzündlichen Materialien. Konform mit ATEX-Richtlinie 94/9/EG Anhang VIII
Serie GPS: Kühlschränke und Gefrierschränke mit mittlerer und grosser Kapazität für den Schutz von Routineproben
Spezifikation
Korrosionsbeständig, funkensicher | |
HCFC Free, CFC Free | |
5 | |
CE | |
230 V 50 Hz | |
50 Hz | |
90 kg | |
44.5 cm | |
138.2 cm | |
1 seitliche 16mm Durchführung | |
Automatisch | |
Allzweckkühlschrank |
Reversible | |
Alarm | |
1 °C bis 11 °C | |
288 l | |
230 V | |
EU | |
R600A | |
157 cm | |
63 cm | |
48 cm | |
59.5 cm | |
Digitale Temperatursteuerung |