Learn More
ESF1 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18408233 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18408233 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18408233 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP171920JF646
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
ESF1 Polyclonal antibody specifically detects ESF1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ESF1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Janelia Fluor 646
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ABT1-associated protein, ABTAP, bA526K24.1, C20orf6, chromosome 20 open reading frame 6, ESF1 homolog, ESF1, nucleolar pre-rRNA processing protein, homolog (S. cerevisiae), FLJ20368
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 801 and 851 of human ABT1-Associated Protein using the numbering given in entry NP_057733.2 (GeneID 51575).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51575
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG