missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Esflurbiprofen, Mikromol™
Beschreibung
Esflurbiprofen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Esflurbiprofen |
| CAS | 51543-39-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Esflurbiprofen |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C15 H13 F O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | (αS)-2-Fluoro-α-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic Acid, [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid, 2-fluoro-α-methyl-, (S)-, (+)-(S)-Flurbiprofen, (+)-Flurbiprofen, (2S)-2-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)propanoic acid, (2S)-2-(2-Fluoro-4-biphenyl)propanoic acid, (S)-Flurbiprofen, (αS)-2-Fluoro-α-methyl[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid, Dexflurbiprofen, Esflurbiprofen, S-(+)-Flurbiprofen, d-Flurbiprofen |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | (2S)-2-(3-Fluor-4-phenylphenyl)propansäure |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?