Learn More
ESR2 Beta-6 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen ESR2 Beta-6
Konzentration 0.34 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16896935
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
55471-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16886935
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
55471-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The human ER-beta is a newly discovered estrogen receptor initially cloned and characterized from testis. The size and structure of ER-beta is very similar to ER-alpha with the ligand and DNA binding domains being highly conserved, while the amino terminus which serves as their transactivation domain has diverged significantly. Similar in function to ER-alpha ER-beta binds to estrogen with a high affinity and regulates estrogen specific gene activation through direct interaction with estrogen response elements (ERE′s).
Spezifikation
Spezifikation
ESR2 Beta-6
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
O08537, Q92731
13983, 2100
Peptide
Primary
-20°C
ESR2
0.34 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ER BETA, Erb, ESR BETA, ESR2, ESRB, ESTRB, estrogen receptor 2 (ER beta), Estrogen receptor beta, NR3A2
ESR2
IgG
Antigen Affinity Chromatography