Learn More
Invitrogen™ ESRRB Human Protein, Ligand Binding Domain
Estrogen Related Receptor beta, Ligand Binding Domain (ERR beta-LBD) is a 54.29 kDa recombinant human protein (amino acids 204-433) expressed as a GST fusion protein in baculovirus-infected insect cells.
Marke:  Invitrogen™ PV4802
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Artikelnummer. 10309164
  • 1768.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
ERR beta was expressed and purified in the absence of exogenous ligands, making it ideal for ligand binding and coregulator displacement studies.
Spezifikation
Spezifikation
Nuclear Receptor Assay
50 μg
RUO - research use only
Estrogen Related Receptor Beta, Ligand
Recombinant
2103
Store in ultra-cold freezer (-68 to -85°C).
Ligand Binding Domain
Human
Hormone Receptors