Learn More
Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-3,16alpha,17beta-triol (9,11-Didehydroestriol), Mikromol™
Beschreibung
Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-3,16alpha,17beta-triol (9,11-Didehydroestriol)
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 9,11-Didehydroestriol |
| CAS | 246021-20-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 9,11-Didehydroestriol |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C18 H22 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Estra-1,3,5(10),9(11)-tetraene-3,16alpha,17beta-triol, Estriol Imp. A (EP), 9,11-Didehydroestriol, Estriol Related Compound A, Estriol Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5-6,8,14-17,19-21H,2,4,7,9H2,1H3/t14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O |
| IUPAC-Name | (8S,13S,14S,16R,17R)-13-Methyl-6,7,8,12,14,15,16,17-Octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,16,17-triol |
| Show More |