Learn More
Estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dion, TRC
Artikelnummer. 30385787
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30385787 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385787 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE888105500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione
CAS 2503-06-2
Summenformel C18 H22 O2
Menge 500 mg
Synonym Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione (7CI,8CI,9CI), Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione
InChI-Formel InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8,15-16H,2-7,9-10H2,1H3/t15-,16+,18+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=C3CCC(=O)C4)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-Name (8S,13S,14S)-13-Methyl-1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,17-dion
Molekulargewicht (g/mol) 270.366
Formelmasse 270.162