Learn More
Estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dion, TRC
Artikelnummer. 30380503
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30380503 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380503 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE88810550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione
CAS 2503-06-2
Summenformel C18 H22 O2
Menge 50 mg
Synonym Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione (7CI,8CI,9CI), Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione
InChI-Formel InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8,15-16H,2-7,9-10H2,1H3/t15-,16+,18+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=C3CCC(=O)C4)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-Name (8S,13S,14S)-13-Methyl-1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,17-dion
Molekulargewicht (g/mol) 270.366
Formelmasse 270.162