Learn More
Estradiol Acetate, TRC
Artikelnummer. 30407885
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30407885 500 mg
30406711 100 mg
30401994 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30407885 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH454140500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4245-41-4
Summenformel C20H26O3
Molekulargewicht (g/mol) 314.42
Synonym (8R,9S,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate, 17beta-Estradiol 3-acetate, 3-Acetoxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-ol, 3-O-Acetylestradiol, E 3A, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diyl 3-acetate, Estradiol-3-acetate, Menoring, beta-Estradiol 3-acetate, 17beta-Hydroxy-3-acetoxyestra-1,3,5(10)-triene
IUPAC-Name [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
SMILES CC(=O)Oc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1
Spécification
Chemischer Name oder Material Estradiol Acetate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H26O3/c1-12(21)23-14-4-6-15-13(11-14)3-5-17-16(15)9-10-20(2)18(17)7-8-19(20)22/h4,6,11,16-19,22H,3,5,7-10H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
Formelmasse 314.1882
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.