missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estradiol Benzoate, TRC

Artikelnummer. 30132664
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132664 500 mg 500 Milligramm
30132910 1 g 1 Gramm
18013500 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30132664 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE888200500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 50-50-0
Summenformel C25 H28 O3
Molekulargewicht (g/mol) 376.49
Synonym Estradiol Benzoate, (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol 3-benzoate, Estradiol 3-benzoate, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 3-benzoate, 17β-Estradiol 3-benzoate, 17β-Estradiol benzoate, 3-Benzoyloxy-17β-hydroxyestra-1,3,5(10)-triene, Agofollin, Agofollin Depot, Benovocylin, Benzhormovarine, Benzo-Gynoestryl, Benzoestrofol, Benzofoline, Benztrone, Cidirol, De Graafina, Diffollisterol, Difolliculine, Dimenformon benzoate, Diogyn B, Eston B, Estradiol benzoate, Estradiol monobenzoate, Estrogin, Femestrone, Folone, Graafina, Gynecormone, Gynformone, Hidroestron, Hormogynon, Mesalin, NSC 9566, Oestroform [BDH], Ovahormon benzoate, Ovasterol B, Ovocyclin Benzoate, Ovocyclin M, Ovocyclin MB, Pelanin benzoate, Primogyn B, Primogyn B oleosum, Progynon B, Progynon benzoate, Recthormone Oestradiol, Solestro, Unistradiol, β-Estradiol 3-benzoate, β-Estradiol benzoate
IUPAC-Name [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] benzoate
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Estradiol Benzoate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
Formelmasse 376.2038
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.