Learn More
Estradiol Enanthate, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Estradiol Enanthate |
| CAS | 4956-37-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Estradiol Enanthate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C25 H36 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Estradiol Enanthate, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-17-heptanoate, Estradiol-17-enanthate, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17β-yl Ester Heptanoic Acid, 17-Heptanoate Estradiol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H36O3/c1-3-4-5-6-7-24(27)28-23-13-12-22-21-10-8-17-16-18(26)9-11-19(17)20(21)14-15-25(22,23)2/h9,11,16,20-23,26H,3-8,10,12-15H2,1-2H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| Mehr anzeigen |