missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
ESX1 Polyclonal antibody specifically detects ESX1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ESX1 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | HRP |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | ESX homeobox 1, ESX1LESX1R, ESX1-related protein, ESXR1homeobox protein ESX1, Extraembryonic, spermatogenesis, homeobox 1, extraembryonic, spermatogenesis, homeobox 1 homolog, extraembryonic, spermatogenesis, homeobox 1 homolog (mouse) |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the center of human ESX1. The immunogen is located within amino acids 140 - 190 of ESX1. Amino Acid Squence: QFQLQELENFFDESQYPDV |
| Reinigungsverfahren | Peptide affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?