Learn More
Cytiva ETFE-Schläuche
Artikelnummer. 12534507 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
2 m
Packungsgröße:
2 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) unitSize
12534507 2 m 2 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12534507 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 18112136
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Schläuche
Beschreibung ETFE-Schläuche, 2 m, Innendurchmesser 0.25 mm, Außendurchmesser 1/16 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0.25 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1.58 mm
Gesamtlänge (metrisch) 2 m
Material ETFE