Learn More
Ethan-d5-thiol, CDN
Artikelnummer. 30324771
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324771 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30324771 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND04921G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethane-d5-thiol
CAS 61260-03-5
Summenformel C2 D5 H S
Menge 1 g
Synonym Ethane-d5-thiol (9 CI), Ethanethiol-d5, Ethyl-d5 mercaptan, Thioethanol-d5, Ethanethiol-D5
InChI-Formel InChI=1 S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S
IUPAC-Name 1,1,2,2,2-Pentadeuterioethanthiol
Molekulargewicht (g/mol) 67.1649
Formelmasse 67.0504 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity