Description
C2H6O2, CAS-Nummer-107-21-1, Ethylenalkohol, Glykolalkohol, 2-Hydroxyethanol, 1,2-Ethandiol, Glykol, Fridex, Monoethylenglykol, Tescol, 1,2-Dihydroxyethan, Ethylenglykol, 2,5 l, 196 Grad C, CHEBI:30742, Farblos, 62.06g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, Ethan-1,2-diol, -13 Grad C, 2885
Specifications
Specifications
| Schmelzpunkt | -13°C |
| Farbe | Farblos |
| pH | 5.5 to 7.5 |
| Siedepunkt | 196°C |
| Verpackung | Kunststoffbehälter |
| Menge | 25 L |
| Dampfdichte | 2.14 |
| Formelmasse | 62.06g/mol |
| Dampfdruck | 0.12mmHg at 20°C |
| Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ethylene glycol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/