missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethano L, 96%, extra pure, denaturated with 1%iPr-OH,1% MEK,0.001% Bitrex(R), ACROS Orgaincs™

48.92 € - 343.00 €

Chemische Identifikatoren

CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15883855
Unterlagen ansehen
Acros Organics
463700025
2.5 L
48.92 €
2.50 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15893855
Unterlagen ansehen
Acros Organics
463700050
5 L
96.54 €
5 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15803865
Unterlagen ansehen
Acros Organics
463700250
25 L
343.00 €
25 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

64-17-5
46.07
Ethanol
C2H6O
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
CCO

Spezifikation

Ethanol
95.0 % min. v/v
C2H5OH
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Ethanol
46.06
0.7900 g/mL
12°C
-114.1°C
64-17-5
C2H6O
Solubility aq. soln.: soluble.
CCO
46.07
Extra rein
0.79
78.0°C
2.5 L
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Produktzertifizierungen