Learn More
Ethanol ≥ 96% (v/v), BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Spezifikation
Schmelzpunkt | -114°C |
Farbe | Max. 10 (APHA) |
Prozentgehaltsbereich | 95.1 to 96.9% (v/v) |
Menge | 1 L |
Rückstand nach Verdampfung | max. 0.001% |
Titrierbare Säure | max. 0.0005 meq/g |
Titrierbare Base | max. 0.0002 meq/g |