Learn More
Ethanol, 96 % v/v, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP und EU- Arzneibuch, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073013
156.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21953" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
156.84 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Metallbehälter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
64-17-5
C2H6O
46.07
3568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
702
CHEBI:16236
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
64-17-5
C2H6O
46.07
3568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
702
CHEBI:16236
C2H6O, CAS-Nummer-64-17-5, 2,5 l, 78 °C, CHEBI:16236, farblos, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, -114 °C, 3568, Flasche aus Braunglas, Flüssigkeit, 702
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt -114°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 78°C
Menge 2.5 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 46.07g/mol