Learn More
Ethanol absolut, ≥ %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
2,5 l
Beschreibung
- Ultraviolette Absorption (1,00-cm-Pfad vs. Wasser; gleichmäßige Kurve im angegebenen Bereich ohne überflüssige Verunreinigungen):
- bei 210 nm max. 1,00
- bei 220 nm max. 0,50
- bei 230 nm max. 0,20
- bei 250 nm max. 0,05
- Bei max. 270 bis 400 nm 0,01
Spezifikation
CAS | 64-17-5 |
Prozentgehaltsbereich | min. 99.5% |
Summenformel | C2H6O |
MDL-Nummer | MFCD00003568 |
Synonym | Ethyl alcohol |
InChI-Schlüssel | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCO |
IUPAC-Name | Ethanol |
Molekulargewicht (g/mol) | 46.07 |
Menge | 2.5 L |