Learn More
Ethanol absolut, 99.5 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
6 x 500 ml
Verpackung:
Glas
Beschreibung
BAKER ANALYZED™ Reagenzien sind hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie. Jedes mit dem Etikett BAKER ANALYZED™ gekennzeichnete Reagenz bietet eine Ist-Chargen-Analyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz. Die für diese Ermittlungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in technischen Publikationen beschriebenen Standardtestverfahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethanol, Absolut |
Schmelzpunkt | −114.1 °C |
Extinktion | max. 1.00 bei 210 nm, max. 0.50 bei 220 nm, max. 0.20 bei 230 nm, max. 0.05 bei 250 nm, Max. 0.01 bei 270 bis 400 nm |
CAS | 64-17-5 |
Farbe | Farblos |
Summenformel | C2H6O |
Molekulargewicht (g/mol) | 46.07 |
Reinheit (%) | Min. 99.5 % |
Dichte | 0.79 g/cm3 bei 20 °C |
Siedepunkt | 78.2 bis 78.5 °C |