Learn More
Absolut-Ethanol 99.8 +%, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, BP, Fisher Chemical
C2H6O, CAS-Nummer-64-17-5, 2,5 l, 78 °C, CHEBI:16236, farblos, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, Ethanol, –114 °C, 3568, 46,069, Flasche aus Braunglas, Flüssigkeit, 702, CCO
Marke:  Fisher Chemical E/0650DF/C17
Weitere Details : CAS : 64-17-5 Netto-Gewicht : 1.97250kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 2.5 l
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10000652
Menge Preis
1 208.84 € / 2.50 Liter
4 191.93 € / 2.50 Liter
Voraussichtliches Versanddatum: 13-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
C2H6O, CAS-Nummer-64-17-5, 2,5 l, 78 °C, CHEBI:16236, farblos, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, Ethanol, –114 °C, 3568, 46,069, Flasche aus Braunglas, Flüssigkeit, 702, CCO
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
64-17-5
46.069
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:16236
CCO
C2H6O
3568
702
ethanol
Spezifikation
64-17-5
3568
CCO
46.069
CHEBI:16236
Flüssig
7
78 °C
2.5 l
C2H6O
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethanol
702
46.07 mol
HDPE-Kunststoffflasche
-114 °C
Farblos
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Ethanol 96%, technical, duty free
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate