Learn More
Absolut-Ethanol 99.8 +%, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, BP, Fisher Chemical
Catalog Number 10622133
268.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21953" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
64-17-5
C2H6O
46.069
3568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
702
CHEBI:16236
Ethanol
CCO
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
64-17-5
C2H6O
46.069
3568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
702
CHEBI:16236
Ethanol
CCO
C2H6O, CAS-Nummer-64-17-5, 2,5 l, 78 °C, CHEBI:16236, farblos, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, Ethanol, –114 °C, 3568, 46,069, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 702, CCO
C2H6O, CAS-Nummer-64-17-5, 2,5 l, 78 °C, CHEBI:16236, farblos, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, Ethanol, –114 °C, 3568, 46,069, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 702, CCO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Verpackung Kunststoffbehälter
Menge 10 L
Farbe Farblos
Formelmasse 46.07g/mol
pH 7
Schmelzpunkt -114°C
Siedepunkt 78°C
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol, absolute
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.