Learn More
Ethanol absolute, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
43.99 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Spezifikation
Schmelzpunkt | -117°C |
Farbe | Max. 10 (APHA) |
Prozentgehaltsbereich | min. 99.9% (v/v) |
UN-Nummer | 1170 |
Dichte | 0.7895 g/cm³ (20°C) |
Siedepunkt | 78.3°C (1013 hPa) |
Menge | 250 mL |
Flammpunkt | 12°C |
Verpackung | Glasflasche |
Rückstand nach Verdampfung | max. 0.001% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethanol absolut
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.