Learn More
Ethanol absolut, BAKER ANALYZED™, HPLC, J.T. Baker™
Click to view available options
1 L
Beschreibung
- Ultraviolett-Absorption (1,00-cm-Pfad vs. Wasser):
- bei 210 nm max. 0,7
- bei 240 nm max. 0,1
- bei 260 nm max. 0,01
Spezifikation
Schmelzpunkt | -117°C |
CAS | 64-17-5 |
Prozentgehaltsbereich | min. 99.5% |
Summenformel | C2H6O |
MDL-Nummer | MFCD00003568 |
InChI-Schlüssel | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCO |
IUPAC-Name | Ethanol |
Molekulargewicht (g/mol) | 46.07 |
Dichte | 0.7895 g/cm³ (20°C) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.