missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethanol, absolut, Honeywell

146.05 € - 1719.24 €

Chemische Identifikatoren

CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer MFCD00003568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alkohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name ethanol
SMILES CCO
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15612470
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
24102-1L
1 l
146.05 €
1 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 116
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15622470
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
24102-2.5L
2.5 l
308.20 €
2.50 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 33
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15632470
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
24102-30KG
30kg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

64-17-5
46.069
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
702
ethanol
C2H6O
MFCD00003568
Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alkohol, anhydrol, tecsol
CHEBI:16236
CCO

Spezifikation

Ethanol
C2H6O
MFCD00003568
1718733
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethanol
702
46.07 mol
0.789 g/ml bei 25 °C
683 °F
1.59 (vs. Luft)
1 l
64-17-5
CH3CH2OH
1170
Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alkohol, anhydrol, tecsol
CCO
46.069
CHEBI:16236
≥99.8 % (GC)
19 % (60 °F)
44.6 mmHg (20 °C)
14 °C (57.2 °F)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Produktzertifizierungen