Learn More
Ethanol, absolut, für HPLC, Fisher Chemical
C2H6O, CAS Number-64-17-5, alcohol, algrain, alkohol, anhydrol, ethyl alcohol, ethyl hydrate, ethyl hydroxide, grain alcohol, methylcarbinol, tecsol, 2.5L, 78 deg.C, CHEBI:16236, Colorless, 46.07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, ethanol, -114 deg.C, 3568, 46.069, Amber glass bottle, Liquid, 702
84.25 € - 187.44 €
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
MDL-Nummer 3568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alkohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10542382
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
E/0665DF/15
1L 84.25 €
1 Liter
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12438760
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
E/0665DF/P17
187.44 €
2.50 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 294
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
C2H6O, CAS Number-64-17-5, alcohol, algrain, alkohol, anhydrol, ethyl alcohol, ethyl hydrate, ethyl hydroxide, grain alcohol, methylcarbinol, tecsol, 2.5L, 78 deg.C, CHEBI:16236, Colorless, 46.07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, ethanol, -114 deg.C, 3568, 46.069, Amber glass bottle, Liquid, 702
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
64-17-5
46.069
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
702
Ethanol
C2H6O
3568
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alkohol, anhydrol, tecsol
CHEBI:16236
CCO
Spezifikation
64-17-5
3568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Ethanol
702
46.07g/mol
Bernsteinfarbene Glasflasche
Farblos
7
C2H6O
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alkohol, anhydrol, tecsol
CCO
46.069
CHEBI:16236
Flüssig
78°C
-114°C
1L
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Ethanol, absolute
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.