Learn More
Ethanol-d6, 99.5 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050327
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1516-08-1
C2H6O
52.106
MFCD00051020
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci
102138
1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuteriooxyethan
CCO
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1516-08-1
C2H6O
52.106
MFCD00051020
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci
102138
1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuteriooxyethan
CCO
Persimmon, the fruit treated with ethanol-d_6, thioethers 9d and 9e were obtained, indicating that the C_2 unit originated from acetaldehyde which generated by oxidation of ethanol added externally.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethanol-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0.91 g/mL
Geruch Alcohol-like
Empfindlichkeit Hygroscopic
Menge 1 g
Siedepunkt 79°C
Strukturformel CD3CD2OD
UN-Nummer UN1170
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 52.11
Reinheit (%) 99.5%