Learn More
Ethanol, Honeywell™
Catalog Number 16685863
Click to view available options
2,5 l; Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
ABsolute, Halbleitergütegrad PURANAL™ (Honeywell17833), ≥ 99,8 % (Vol.)
  • umfassendes Portfolio für die Elektronik- und Halbleiterindustrie
  • für Wissenschaftler in den Bereichen Bildung, Forschung, Entwicklung, Prototypenbau und Herstellung von Hightech-Mikro- und Nanochips in kleinem Maßstab
  • Hervorragende Reinheit, Stabilität und außergewöhnliche Chargenkonsistenz
  • enthält hochreine Produkte, die für Hochleistungsanwendungen wie Ätzmittel, Lösungsmittel oder Hexamethyldisilazan (HMDS) erforderlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC-Name ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Reinheit (%) min. 99.8 Vol.%
Güte Multipurpose Solvents
Menge 2.5 L
Flammpunkt 12 °C
Verpackung Glass Bottle
Physikalische Form Liquid
Brechungsindex 1.3612 - 1.3618
Wasser Max. 0.2 %