Learn More
Ethanol (unversteuert), Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., 96 % (v/v), nur für Lizenzinhaber, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
30 kg
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethanol (unversteuert) |
Schmelzpunkt | -114 °C (Literatur) |
Namenshinweis | puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., 96 % (V/V), nur für Lizenzinhaber |
CAS Max. % | 100.0000% |
Strukturformel | NaHSO3 |
MDL-Nummer | MFCD00003530 |
UN-Nummer | UN1170 |
Beilstein | 1718733 |
Formelmasse | 46 |
Reinheit (%) | 96% |