Learn More
Ethanollösung, denaturiert, steril, hergestellt mit USP-Wasser zu Injektionszwecken, 70 %, BAKER™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538794 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 gl
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
3.80 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15538794 1 gl Poly-Flasche 3.80 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 15538794 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. P00403
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Ein Chemikaliengütegrad für den Laboreinsatz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanol-Lösung
Namenshinweis Denaturiert, steril, hergestellt mit USP-Wasser für Injektionszwecke
CAS 64-17-5
Menge 1 gl
Flammpunkt 25.00 °C
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 0.88 kg
Summenformel C2H6O
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC-Name Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formelmasse 46.07
Reinheit (%) 70 %