missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Riedel-de Haën Ethanol (besteuert) CHROMASOLV™

Artikelnummer. 15985660
Change view
Click to view available options
Menge:
18 L
Packungsgröße:
18 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15985660 18 L 18 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 15985660 Lieferant Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 3485218L

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.

Ethanol (besteuert) CHROMASOLV™ für HPLC, absolut, ≥ 99,8 %.

  • Die gleiche hohe Qualität wie CHROMASOLV HPLC.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethanol (Taxed)
pH No data available
Schmelzpunkt -115°C
CAS 64-17-5
Farbe Farblos
Dichte 0.790 to 0.791 g/cm3 (20°C)
Menge 18 L
Flammpunkt 12°C
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV
Summenformel C2H6O
Strukturformel CH3CH2OH
Dampfdruck 59 hPa (20°C)
MDL-Nummer MFCD00003568
UN-Nummer UN1170
Beilstein 1718733
Synonym Ethyl alcohol
Siedepunkt 78°C to 79°C (1.013 hPa)
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC-Name Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
Reinheit (%) ≥99.80%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.