Learn More
Ethanolamin-13C2, TRC
Artikelnummer. 30374333
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Unit Size:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30374333 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30374333 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE67650210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethanolamine-13C2
CAS 143557-81-7
Summenformel 13C2 H7 N O
Menge 10 mg
Synonym Ethanol-13C2, 2-amino- (9CI), 2-Aminoethanol-1,2-13C2, Ethanolamine-13C2, 2-Aminoethanol-13C2
InChI-Formel InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1+1,2+1
SMILES N[13CH2][13CH2]O
IUPAC-Name 2-Amino(1,2-^{13}C_{2})ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 63.068
Formelmasse 63.059