Learn More
Ethanolamin-13C2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethanolamine-13C2 |
| CAS | 143557-81-7 |
| Summenformel | 13C2 H7 N O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Ethanol-13C2, 2-amino- (9CI), 2-Aminoethanol-1,2-13C2, Ethanolamine-13C2, 2-Aminoethanol-13C2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1+1,2+1 |
| SMILES | N[13CH2][13CH2]O |
| IUPAC-Name | 2-Amino(1,2-^{13}C_{2})ethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 63.068 |
| Formelmasse | 63.059 |