missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethenesulfonyl chloride, TRC

Artikelnummer. 30372474
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30372474 500 mg
30371463 250 mg
30386638 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30372474 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE677750500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6608-47-5
Summenformel C2H3ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 126.56
Synonym Vinylsulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C=C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethenesulfonyl chloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C2H3ClO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.