Learn More
Ethenesulfonyl chloride, TRC
Artikelnummer. 30386638
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386638 100 mg
30372474 500 mg
30371463 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386638 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE677750100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6608-47-5
Summenformel C2H3ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 126.56
Synonym Vinylsulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethenesulfonyl chloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C2H3ClO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2