Learn More
Etheno-2’-deoxy-b-D-adenosine, TRC
Artikelnummer. 30135662
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135662 5 mg 5 Milligramm
30132597 25 mg 25 Milligramm
30008242 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135662 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE8903805MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68498-25-9
Summenformel C12 H13 N5 O3
Molekulargewicht (g/mol) 275.26
Synonym 3-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-3H-imidazo[2,1-i]purine, 1,N6-Etheno-2'-deoxyadenosine, 1,N6-Etheno-dA, 1,N6-Ethenodeoxyadenosine, Ethenodeoxyadenosine, N1,N6-Etheno-2'-deoxyadenosine;
IUPAC-Name (2R,3S,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-imidazo[2,1-f]purin-3-yloxolan-3-ol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3c2ncn4ccnc34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Etheno-2'-deoxy-beta-D-adenosine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H13N5O3/c18-4-8-7(19)3-9(20-8)17-6-14-10-11-13-1-2-16(11)5-15-12(10)17/h1-2,5-9,18-19H,3-4H2/t7-,8+,9+/m0/s1
Formelmasse 275.1018