Learn More
Ether, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
4 l
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ether |
CAS | 60-29-7 |
Prozentgehaltsbereich | 99.0 % min. |
Summenformel | C4H10O |
MDL-Nummer | MFCD00011646 |
Synonym | Diethylether, Ethylether, Diethyloxid, Ethyloxid, Äther, Betäubungsether, 3-Oxapentan, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether |
InChI-Schlüssel | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCOCC |
IUPAC-Name | Ethoxyethan |
Molekulargewicht (g/mol) | 74.12 |