missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethidiumbromid, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Beschreibung
Wird für den fluorometrischen Nachweis von doppelsträngigen Nukleinsäuren verwendet. Dient auch als RNA-Polymerase-Inhibitor, und bei der Trennung von DNAs mit hohem Molekulargewicht.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethidium Bromide |
Schmelzpunkt | 260°C |
Farbe | Violett |
pH | 4.0 to 7.0 |
Verlust bei Trocknung | 5% max. |
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15, 4769 |
Formelmasse | 394.32 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'