Beschreibung
- Konzentration: 0.95 bis 1.05 %
- Reinheit (auf trockener Basis): > 98.0 %
- RNase-, DNase-, Proteasefrei
- Fluoreszierendes DNA- und RNA-Interkalierungsmittel.
- Wird als Farbstoff für DNA- und RNA-Elektrophorese verwendet.
- Lagerung: Bei +4 °C vor Licht geschützt lagern.
- Eine gebrauchsfertige 10 mg/ml-EtBr-Lösung in speziell gefiltertem, deionisiertem Wasser.
- Ethidiumbromid wurde in einer Reihe fluormetrischer Assays für Nukleinsäuren verwendet.
- Es hat sich gezeigt, dass es sich an einzelsträngige (wenn auch nicht so stark) und dreisträngige DNA bindet
- Ethidiumbromid (EtBr) eignet sich für alle Anwendungen, bei denen eine Nukleinsäurefärbung erforderlich ist, einschließlich CsCl-Plasmid-DNA-Isolierung, und ist die am häufigsten verwendete Nukleinsäurefärbung für die PAGE- oder Agarose-Gelelektrophorese.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 1239-45-8 |
| Nachweis | 15 bis 30 min mit 0.5 mg/ml Lösung |
| Farbe | Dunkelrot/Purpur |
| Konzentration | (10 mg/ml) |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäure-Elektrophorese; Blotting & Detection; und Nukleinsäurengel-Elektrophorese und Blotting |
| Molekulargewicht | 394,3 |
| Menge | 10 ml |
| Lagerungsbedingungen | Lagerung bei +4 °C lagern, vor Licht schützen. |
| Produkttyp | Fluoreszierende DNA/RNA-Färbung |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethidium bromide