Learn More
Ethinylestradiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077892
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
57-63-6
C20H24O2
296.41
MFCD00003690
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
ethinyl estradiol, ethynylestradiol, ethynyl estradiol, ethinylestradiol, ethinyloestradiol, ginestrene, 17-ethinylestradiol, progynon c, ethinoral, eticyclin
5991
CHEBI:4903
(1R,3aS,3bR,9bS,11aS)-1-ethynyl-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrene-1,7-diol
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(O)=CC=C34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
57-63-6
C20H24O2
296.41
MFCD00003690
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
ethinyl estradiol, ethynylestradiol, ethynyl estradiol, ethinylestradiol, ethinyloestradiol, ginestrene, 17-ethinylestradiol, progynon c, ethinoral, eticyclin
5991
CHEBI:4903
(1R,3aS,3bR,9bS,11aS)-1-ethynyl-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrene-1,7-diol
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(O)=CC=C34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethinylestradiol
Schmelzpunkt 180.0°C to 188.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 296.41
Reinheit (%) 98%