Learn More
Ethoxyacetylsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-126470
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
627-03-2
C4H8O3
104.11
MFCD00004310
YZGQDNOIGFBYKF-UHFFFAOYSA-N
ethoxyacetic acid, acetic acid, ethoxy, ethoxy acetic acid, acetic acid, 2-ethoxy, ethoxy-acetic acid, unii-467vw095bx, o-ethylglycolic acid, ccris 7194, 2-ethoxy-acetic acid, dsstox_cid_11294
12301
2-Ethoxyessigsäure
CCOCC(=O)O
627-03-2
C4H8O3
104.11
MFCD00004310
YZGQDNOIGFBYKF-UHFFFAOYSA-N
ethoxyacetic acid, acetic acid, ethoxy, ethoxy acetic acid, acetic acid, 2-ethoxy, ethoxy-acetic acid, unii-467vw095bx, o-ethylglycolic acid, ccris 7194, 2-ethoxy-acetic acid, dsstox_cid_11294
12301
2-Ethoxyessigsäure
CCOCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethoxyacetic acid
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1020g/mL
Siedepunkt 97°C to 100°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 97°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5OCH2CO2H
Brechungsindex 1.4170 to 1.42
Menge 25 g
Beilstein 03, 233
Relative Dichte 1.102
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethoxyacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.