Learn More
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11309973
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5187-82-6
C6H13BrO2S
229.132
MFCD00830557
JXFPTJYKYKVENJ-UHFFFAOYSA-M
ethoxycarbonylmethyl dimethylsulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulfonium bromide, carbethoxymethyl-dimethylsulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulfanium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethyl sulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulphonium bromide, sulfonium, carbethoxymethyl dimethyl-, bromide, sulfonium, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethyl-, bromide, carbethoxymethyl dimethylsulfonium bromide, acmc-1az78
78861
(2-Ethoxy-2-Oxoethyl)-Dimethylsulfanium;Bromid
CCOC(=O)C[S+](C)C.[Br-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5187-82-6
C6H13BrO2S
229.132
MFCD00830557
JXFPTJYKYKVENJ-UHFFFAOYSA-M
ethoxycarbonylmethyl dimethylsulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulfonium bromide, carbethoxymethyl-dimethylsulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulfanium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethyl sulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulphonium bromide, sulfonium, carbethoxymethyl dimethyl-, bromide, sulfonium, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethyl-, bromide, carbethoxymethyl dimethylsulfonium bromide, acmc-1az78
78861
(2-Ethoxy-2-Oxoethyl)-Dimethylsulfanium;Bromid
CCOC(=O)C[S+](C)C.[Br-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfonium bromide
Schmelzpunkt ∽80°C (decomposition)
Menge 50 g
Beilstein 4161472
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 229.14
Reinheit (%) 98%