Learn More
Alfa Aesar™ (Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfoniumbromid, 98 %
56.30 € - 191.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 5187-82-6
Summenformel C6H13BrO2S
Molekulargewicht (g/mol) 229.132
MDL-Nummer MFCD00830557
InChI-Schlüssel JXFPTJYKYKVENJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethoxycarbonylmethyl dimethylsulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulfonium bromide, carbethoxymethyl-dimethylsulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulfanium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethyl sulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulphonium bromide, sulfonium, carbethoxymethyl dimethyl-, bromide, sulfonium, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethyl-, bromide, carbethoxymethyl dimethylsulfonium bromide, acmc-1az78
PubChem CID 78861
IUPAC-Name (2-Ethoxy-2-Oxoethyl)-Dimethylsulfanium;Bromid
SMILES CCOC(=O)C[S+](C)C.[Br-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11399963
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L00266.09
10g
56.30 €
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11309973
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L00266.18
50g
191.00 €
50 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 29-09-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
5187-82-6
229.132
JXFPTJYKYKVENJ-UHFFFAOYSA-M
78861
CCOC(=O)C[S+](C)C.[Br-]
C6H13BrO2S
MFCD00830557
ethoxycarbonylmethyl dimethylsulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulfonium bromide, carbethoxymethyl-dimethylsulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulfanium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethyl sulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulphonium bromide, sulfonium, carbethoxymethyl dimethyl-, bromide, sulfonium, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethyl-, bromide, carbethoxymethyl dimethylsulfonium bromide, acmc-1az78
(2-Ethoxy-2-Oxoethyl)-Dimethylsulfanium;Bromid
Spezifikation
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfonium bromide
∽80°C (decomposition)
5187-82-6
MFCD00830557
ethoxycarbonylmethyl dimethylsulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulfonium bromide, carbethoxymethyl-dimethylsulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulfanium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethyl sulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulphonium bromide, sulfonium, carbethoxymethyl dimethyl-, bromide, sulfonium, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethyl-, bromide, carbethoxymethyl dimethylsulfonium bromide, acmc-1az78
CCOC(=O)C[S+](C)C.[Br-]
229.132
229.14
Hygroscopic
10g
C6H13BrO2S
4161472
JXFPTJYKYKVENJ-UHFFFAOYSA-M
(2-Ethoxy-2-Oxoethyl)-Dimethylsulfanium;Bromid
78861
98%