Learn More
(Ethoxycarbonylethylidene)Triphenylphosphoran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
(Ethoxycarbonylmethylene)triphenylphosphoran is used as a Wittig reagent in organic synthesis. It is used in the preparation of indole from o-nitrobenzaldehydes, coumarins from o-hydroxy acetophenone. It acts as an inhibitor and inhibits the activity of cholinesterase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Ethoxycarbonylmethylen)triphenylphosphoran wird als Wittig-Reagenz bei der organischen Synthese verwendet. Es wird bei der Herstellung von Indol aus o-Nitrobenzaldehyden und Cumarinen aus o-Hydroxyacetophenon verwendet. Es wirkt als Inhibitor und hemmt die Aktivität der Cholinesterase.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
(Ethoxycarbonylmethylen)triphenylphosphoran wird als Wittig-Reagenz bei der organischen Synthese verwendet. Es wird bei der Herstellung von Indol aus o-Nitrobenzaldehyden und Cumarinen aus o-Hydroxyacetophenon verwendet. Es wirkt als Inhibitor und hemmt die Aktivität der Cholinesterase.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (Ethoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane |
Schmelzpunkt | 126°C to 130°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 754639 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in organic solvents. Insoluble in water. |
Formelmasse | 348.38 |
Reinheit (%) | ≥98% |