Learn More
Ethoxymethylenmalonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778527
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
123-06-8
C6H6N2O
122.127
MFCD00001854
OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
ethoxymethylenemalononitrile, ethoxymethylene malononitrile, propanedinitrile, ethoxymethylene, 2-ethoxymethylene malononitrile, 2-ethoxymethylidene propanedinitrile, 2-cyano-3-ethoxyacrylonitrile, ethoxymethylene propanedinitrile, usaf a-9230, usaf kf-10
67152
2-(Ethoxymethyliden)Propandinitril
CCOC=C(C#N)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
123-06-8
C6H6N2O
122.127
MFCD00001854
OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
ethoxymethylenemalononitrile, ethoxymethylene malononitrile, propanedinitrile, ethoxymethylene, 2-ethoxymethylene malononitrile, 2-ethoxymethylidene propanedinitrile, 2-cyano-3-ethoxyacrylonitrile, ethoxymethylene propanedinitrile, usaf a-9230, usaf kf-10
67152
2-(Ethoxymethyliden)Propandinitril
CCOC=C(C#N)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethoxymethylenemalononitrile
Schmelzpunkt 63°C to 68°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 155g/mL
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel C2H5OCH=C(CN)2
Beilstein 03, I, 162
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) ≥97.5% (GC)