Learn More
Ethoxytrimethylsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757810
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
1825-62-3
C5H14OSi
118.25
MFCD00009069
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
trimethylethoxysilane, silane, ethoxytrimethyl, silane, trimethylethoxy, ethyl trimethylsilyl ether, trimethylsilyl ethyl ether, ethoxy trimethyl silane, trimethyl ethoxy silane, silane,ethoxytrimethyl, acmc-1btam, ethanol, tms derivative
15772
ethoxytrimethylsilane
CCO[Si](C)(C)C
1825-62-3
C5H14OSi
118.25
MFCD00009069
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
trimethylethoxysilane, silane, ethoxytrimethyl, silane, trimethylethoxy, ethyl trimethylsilyl ether, trimethylsilyl ethyl ether, ethoxy trimethyl silane, trimethyl ethoxy silane, silane,ethoxytrimethyl, acmc-1btam, ethanol, tms derivative
15772
ethoxytrimethylsilane
CCO[Si](C)(C)C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethoxytrimethylsilane
Farbe Farblos
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 75°C to 76°C
Flammpunkt -18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Si(CH3)3OC2H5
Brechungsindex 1.3730 to 1.375
Menge 5 g
Relative Dichte 0.75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts with water
Formelmasse 118.25
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig