Learn More
Ethoxzolamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethoxzolamide |
| CAS | 452-35-7 |
| Summenformel | C9 H10 N2 O3 S2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-Benzothiazolesulfonamide, 6-ethoxy-, 6-Ethoxy-2-benzothiazolesulfonamide, 6-Ethoxyzolamide, Cardrase, Diuretic C, Ethamide, Ethoxyzolamide, Ethoxzolamide, Etoxzolamide, Glaucotensil, L 643786, NSC 10679, PNU 4191, Redupresin, U 4191 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10N2O3S2/c1-2-14-6-3-4-7-8(5-6)15-9(11-7)16(10,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,12,13) |
| SMILES | CCOc1ccc2nc(sc2c1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-Name | 6-Ethoxy-1,3-Benzothiazol-2-Sulfonamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 258.32 |
| Formelmasse | 258.0133 |