missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetat, Mikromol™

Artikelnummer. 17990986
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17990986 25 mg 25 Milligramm
17972546 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17990986 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0084.050025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate
CAS 24683-20-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C11 H11 N O5 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate, Piroxicam Imp. E (EP), Piroxicam Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C11H11NO5S/c1-2-17-10(13)7-12-11(14)8-5-3-4-6-9(8)18(12,15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O
IUPAC-Name Ethyl-2-(1,1,3-trioxo-1,2-benzothiazol-2-yl)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 269.27
Menge 25 mg
Formelmasse 269.0358 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.