Learn More
Ethyl-1,2,3-thiadiazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11458747
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458747 1 g 1 Gramm
11468747 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19912.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3989-36-4
Summenformel C5H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 158.175
MDL-Nummer MFCD00052100
InChI-Schlüssel FBUHTNOJXVICFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, acmc-209wkn, maybridge1_007257, 4-thiadiazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 1,2,3-thiadiazol-4-ylcarboxylate, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylicacid, ethyl ester
PubChem CID 254337
IUPAC-Name Ethylthiadiazol-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CSN=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate
Schmelzpunkt 83°C to 84°C
Menge 1 g
Formelmasse 158.18
Reinheit (%) 97%