Learn More
Ethyl-1,2,3-thiadiazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate |
| Schmelzpunkt | 83°C to 84°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 158.18 |
| Reinheit (%) | 97% |